missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-3-methoxypropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-methoxypropane |
| CAS | 36215-07-3 |
| Molekylær formel | C4H9ClO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Chloropropyl Methyl Ether, 3-Methoxypropyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | COCCCCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-methoxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.57 |
| Formel vægt | 108.0342 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?