missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Chloro-3-methoxy-2-propanol, TRC

Artikelnummer. 30352678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352678 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36801010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-methoxy-2-propanol
CAS 4151-97-7
Molekylær formel C4 H9 Cl O2
Mængde 10 g
Synonym 1-Methoxy-2-hydroxy-3-chloropropane, 2-Hydroxy-3-methoxypropyl Chloride, 3-Chloro-1-methoxy-2-propanol, 3-Chloro-2-hydroxypropyl Methyl Ether, 3-Methoxy-1-chloro-2-propanol, 3-Methoxy-2-hydroxypropyl Chloride, NSC 166627, NSC 65872
InChI formel InChI=1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
SMIL COCC(O)CCl
IUPAC navn 1-chloro-3-methoxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 124.57
Formel vægt 124.0291
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.