missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-3-methoxy-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-methoxy-2-propanol |
| CAS | 4151-97-7 |
| Molekylær formel | C4 H9 Cl O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Methoxy-2-hydroxy-3-chloropropane, 2-Hydroxy-3-methoxypropyl Chloride, 3-Chloro-1-methoxy-2-propanol, 3-Chloro-2-hydroxypropyl Methyl Ether, 3-Methoxy-1-chloro-2-propanol, 3-Methoxy-2-hydroxypropyl Chloride, NSC 166627, NSC 65872 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | COCC(O)CCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-methoxypropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.57 |
| Formel vægt | 124.0291 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?