Få mere at vide
1-Klor-3-iodopropan, TRC
Artikelnummer. 30365459
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30365459 1 g
1 options
Artikelnummer. 30365459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3686111G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-iodopropane
CAS 6940-76-7
Molekylær formel C3H6ClI
Mængde 1 g
Synonym 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189
InChI formel InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMIL ClCCCI
IUPAC navn 1-klor-3-iodopropan
Molekylvægt (g/mol) 204.44
Formel vægt 203.9203