Få mere at vide
1-klor-3-iodopropan, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10523961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523961 100 g Glasflaske 100g
10114510 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215441000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6940-76-7
Molekylær formel C3H6ClI
Molekylvægt (g/mol) 204.44
MDL nummer MFCD00001096
InChI nøgle SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
IUPAC navn 1-chlor-3-iodpropan
SMIL C(CCl)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-iodopropane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Orange til Pink eller Gul
Tæthed 1.9000g/mL
Kogepunkt 170,0 °C til 172,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)3I
Brydningsindeks 1,5463 til 1,5483
Mængde 100 g
Beilstein 01, 114
Specifik vægtfylde 1.9
Stabilisator Kobber
Formel vægt 204.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-3-iodopropane, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.