Få mere at vide
1-klor-3-iodopropan, 98%, stikk. med kobber
Artikelnummer. 11485573
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485573 500 g 500g
11465573 25 g 25g
11475573 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13489.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204,435 g/mol
1-chlor-3-iodpropan er blevet brugt i syntesen af N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoracetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutaminsyre, en inhibitor af t-faseylglycincleamidease og GAR-transformatorglycin. aminoimidazol carboxamid ribonukleotid transformylase (AICAR Tfase), interessant proton svamp type molekyle quino[7,8-h]quinolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-chlor-3-iodpropan er blevet
brugt til syntese af N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoracetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutaminsyre, en inhibitor af T-glycinamido-glycinase-transformator- og GARiboninamid-transformator. aminoimidazol carboxamid ribonukleotid transformylase (AICAR Tfase), interessant proton svamp type molekyle quino[7,8-h]quinolin.
Opløselighed Vanskelig at
blande.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6940-76-7
Molekylær formel C3H6ClI
Molekylvægt (g/mol) 204.435
MDL nummer MFCD00001096
InChI nøgle SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
IUPAC navn 1-chlor-3-iodpropan
SMIL C(CCl)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-iodopropane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 1.904
Kogepunkt 170 °C til 172 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5463
Mængde 500 g
Beilstein 1731115
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 204.44
Procent renhed 98%