Få mere at vide
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30363792
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30363792 2.5 g 2.5g
30351709 1 g -
30363152 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3670252.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 453-11-2
Molekylær formel C3H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 112.53
Synonym 1-Chloro-3-fluoroisopropanol, 1-Fluoro-3-chloro-2-propanol, NSC 21304, NSC 80643
IUPAC navn 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
SMIL OC(CF)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClFO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formel vægt 112.0091