missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClFO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2 |
| Formel vægt | 112.0091 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?