Få mere at vide
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol, 95%
Artikelnummer. 15459059
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459059 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15459059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17286.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 453-11-2 | C3H6ClFO | 112.528 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool dry conditions in well sealed containers. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
CAS 453-11-2
Tæthed 1.3
Kogepunkt 153°C to 156°C
Molekylær formel C3H6ClFO
Brydningsindeks 1.428
MDL nummer MFCD00045284
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1732501
Synonym 1-chloro-3-fluoroisopropanol, 1-chloro-3-fluoro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro-3-fluoro, wln: g1yq1f, sgqdlhbrbrwup@, glycerolchlorofluorohydrin, 1-chloro-3-fluoro-propan-2-ol, 5-bromo-2,4-difluorobenzenamine, 1-fluoro-3-chloro isopropanol
InChI nøgle ZNKJYZHZWALQNX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(CCl)O)F
IUPAC navn 1-chloro-3-fluoropropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 112.528
PubChem CID 92107
Formel vægt 112.53
Procent renhed 95%