missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-3-ethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-ethylbenzene |
| CAS | 620-16-6 |
| Molekylær formel | C8H9Cl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC1=CC(=CC=C1)Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.61 |
| Formel vægt | 140.0393 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?