missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Chloro-3-ethylbenzene, TRC

Artikelnummer. 30361713
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361713 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38216550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-ethylbenzene
CAS 620-16-6
Molekylær formel C8H9Cl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCC1=CC(=CC=C1)Cl
IUPAC navn 1-chloro-3-ethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 140.61
Formel vægt 140.0393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.