Få mere at vide
1-Chloro-3-ethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-ethylbenzene |
| CAS | 620-16-6 |
| Molekylær formel | C8H9Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC1=CC(=CC=C1)Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.61 |
| Formel vægt | 140.0393 |