Få mere at vide
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 198.1175 |