Få mere at vide
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Mikromol™
Beskrivelse
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane |
| CAS | 707-36-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound C (USP), Memantine Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC12CC3CC(C)(C1)CC(Cl)(C3)C2 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3,5-dimethyladamantane |
| Vis mere |