Få mere at vide
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene, Mikromol™
Beskrivelse
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene |
| CAS | 7051-16-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene, 1,3-Dimethoxy-5-chlorobenzene, 3,5-Dimethoxychlorobenzene, 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene, 5-Chlororesorcinol dimethyl ether, NSC 220095 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(Cl)cc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3,5-dimethoxybenzene |
| Show More |