Få mere at vide
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene, 98%
Artikelnummer. 11476606
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476606 25 g 25g
11466606 5 g 5g
11424180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24834.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7051-16-3 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7051-16-3
Molekylær formel C8H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 172.608
MDL nummer MFCD00008382
InChI nøgle WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride
PubChem CID 81502
IUPAC navn 1-chlor-3,5-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Mængde 25 g
Beilstein 2327304
Kogepunkt 234°C
Formel vægt 172.61
Procent renhed 98%