Få mere at vide
1-Klor-3,3-dimethylbutan, 97%
Beskrivelse
1-Chloro-3,3-dimethylbutan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3,3-dimethylbutane |
| Tæthed | 0.867 |
| Kogepunkt | 116 °C til 118 °C |
| Flammepunkt | 7 °C (44 °F) |
| Molekylær formel | C14H12N4O4 |
| Lineær formel | (CH3)3CCH2CH2Cl |
| Brydningsindeks | 1.417 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1731465 |
| Vis mere |