Få mere at vide
1-Klor-3,3-dimethylbutan, 97%
Artikelnummer. 11362607
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362607 10 g 10g
11372607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11753.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2855-08-5 | C6H13Cl | 120,62 g/mol
1-Chloro-3,3-dimethylbutan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Chloro-3,3-dimethylbutan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2855-08-5
MDL nummer MFCD00018980
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Tæthed 0.867
Kogepunkt 116 °C til 118 °C
Flammepunkt 7 °C (44 °F)
Molekylær formel C6H13Cl
Lineær formel (CH3)3CCH2CH2Cl
Brydningsindeks 1.417
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731465
Synonym neohexyl chloride, 3,3-dimethylbutyl chloride, butane, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, acmc-1clex, tert-butylchloroethylene, ksc561m9t, butane,1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethylbutane 10g
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
InChI nøgle XGCKOSFYXBAPQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)CCCl
IUPAC navn 1-chlor-3,3-dimethylbutan
Molekylvægt (g/mol) 120.62
PubChem CID 76111
Formel vægt 120.62
Procent renhed 97%