Få mere at vide
1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene, Mikromol™
Beskrivelse
1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| CAS | 77008-64-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-5-7-13(15)8-6-11)12-3-2-4-14(16)9-12/h2-10H,1H3 |
| SMIL | CC(c1ccc(Cl)cc1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Vis mere |