Få mere at vide
1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30049679
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049679 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049679 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2513.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
CAS 77008-64-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H12 Cl2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-5-7-13(15)8-6-11)12-3-2-4-14(16)9-12/h2-10H,1H3
SMIL CC(c1ccc(Cl)cc1)c2cccc(Cl)c2
IUPAC navn 1-chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 251.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 250.0316 g/mol