Få mere at vide
1-Chloro-2-propanol, tech. 75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol)
Artikelnummer. 11455327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455327 100 g 100g
11445327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22686.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-00-4 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-00-4
Molekylær formel C3H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 94.538
MDL nummer MFCD00004530
InChI nøgle YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro, chloroisopropyl alcohol, propene chlorohydrin, 1-chloroisopropyl alcohol, sec-propylene chlorohydrin, 1-chloro-2-hydroxypropane, .alpha.-propylene chlorohydrin, ccris 4766, 3-chloro-2-propanol
PubChem CID 31370
ChEBI CHEBI:76260
IUPAC navn 1-chlorpropan-2-ol
SMIL CC(CCl)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-propanol
Tæthed 1.111
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt 2-chlor-1-propanol
Brydningsindeks 1.437
Mængde 100 g
FN nummer UN2929
Beilstein 773653
Merck Index 14,7850
Formel vægt 94.54
Procent renhed 75%
Grad Teknisk
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-propanol
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-2-propanol
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.