Få mere at vide
1-Chloro-2-propanol, tech. 75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol)
Artikelnummer. 11445327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445327 25 g 25g
11455327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22686.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-00-4 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-00-4
Molekylær formel C3H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 94.538
MDL nummer MFCD00004530
InChI nøgle YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro, chloroisopropyl alcohol, propene chlorohydrin, 1-chloroisopropyl alcohol, sec-propylene chlorohydrin, 1-chloro-2-hydroxypropane, .alpha.-propylene chlorohydrin, ccris 4766, 3-chloro-2-propanol
PubChem CID 31370
ChEBI CHEBI:76260
IUPAC navn 1-chlorpropan-2-ol
SMIL CC(CCl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-propanol
Tæthed 1.111
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt 2-chlor-1-propanol
Brydningsindeks 1.437
Mængde 25 g
FN nummer UN2929
Beilstein 773653
Merck Index 14,7850
Formel vægt 94.54
Procent renhed 75%
Grad Teknisk