missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-2-propanol Phosphorochloridate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-propanol Phosphorochloridate |
| CAS | 13674-83-4 |
| Molekylær formel | C6H12Cl3O3P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Phosphorochloridic Acid, Bis(2-chloro-1-methylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c1-5(3-7)11-13(9,10)12-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(CCl)OP(=O)(Cl)OC(C)CCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[chloro(1-chloropropan-2-yloxy)phosphoryl]oxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.49 |
| Formel vægt | 267.959 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?