Få mere at vide
1-Chloro-2-propanol (70%, Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30357707
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30357707 5 g -
30360736 1 g -
30360943 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30357707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5855805G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-00-4
Molekylær formel C3 H7 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 94.54
Synonym 1-Chloro-2-propanol, (±)-1-Chloro-2-propanol, 1-Chloro-2-hydroxypropane, 1-Chloroisopropyl alcohol, NSC 77373, sec-Propylene chlorohydrin, α-Propylene chlorohydrin
IUPAC navn 1-chloropropan-2-ol
SMIL CC(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-propanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Formel vægt 94.0185