Få mere at vide
1-klor-2-oktyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-octyne |
| Tæthed | 0.931 |
| Kogepunkt | 81 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)4C≡CCH2Cl |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 144.64 |
| Procent renhed | 98% |