Få mere at vide
1-Klor-2-nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30359731
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30359731 500 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30359731 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367105500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-nitrobenzene
CAS 88-73-3
Molekylær formel C6 H4 Cl N O2
Mængde 500 g
Synonym 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrobenzene chloride, o-Nitrochlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
IUPAC navn 1-klor-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 157.55
Formel vægt 156.9931