Få mere at vide
1-Klor-2-nitrobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-nitrobenzene |
| CAS | 88-73-3 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrobenzene chloride, o-Nitrochlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 1-klor-2-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.55 |
| Formel vægt | 156.9931 |