Få mere at vide
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate, 98%
Artikelnummer. 10277660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10277660 1 g Glasflaske 1g
10781345 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10277660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314470010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 92600-11-8 | C5H8Cl2O2 | 171.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92600-11-8
Molekylær formel C5H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 171.02
MDL nummer MFCD00012387
InChI nøgle BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
Synonym 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
PubChem CID 2733326
SMIL CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1700g/mL
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.4310 to 1.433
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.17
IUPAC navn (1R)-1-chlor-2-methylpropylcarbonchloridat
Formel vægt 171.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske