Få mere at vide
1-Chloro-2-methylpropene, TRC
Artikelnummer. 30352916
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30352916 5 g
1 options
Artikelnummer. 30352916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3710905G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-methylpropene
CAS 513-37-1
Molekylær formel C4 H7 Cl
Mængde 5 g
Synonym 1-Chloro-2-methyl-1-propene, 1-Chloro-2-methylpropene, 2,2-Dimethylvinyl chloride, 2-Methyl-1-chloropropene, 2-Methyl-1-propenyl chloride, Dimethylvinyl chloride, Isocrotyl chloride, α-Chloroisobutylene, β,β-Dimethylvinyl chloride
InChI formel InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
SMIL ClC=C(C)C
IUPAC navn 1-chloro-2-methylprop-1-ene
Molekylvægt (g/mol) 90.55
Formel vægt 90.0236