Få mere at vide
1-Chloro-2-methylpropene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-methylpropene |
| CAS | 513-37-1 |
| Molekylær formel | C4 H7 Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-methyl-1-propene, 1-Chloro-2-methylpropene, 2,2-Dimethylvinyl chloride, 2-Methyl-1-chloropropene, 2-Methyl-1-propenyl chloride, Dimethylvinyl chloride, Isocrotyl chloride, α-Chloroisobutylene, β,β-Dimethylvinyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3 |
| SMIL | ClC=C(C)C |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-methylprop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.55 |
| Formel vægt | 90.0236 |