Få mere at vide
1-Chloro-2-methylpropane, 98%
Artikelnummer. 11376826
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376826 50 g 50g
11386826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04181.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 513-36-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
1-chlor-2-methylpropan anvendes til at fremstille en organometallisk forbindelse, isobutyllithium, ved at reagere med lithium under anvendelse af petroleumsether som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-chlor-2-methylpropan bruges til at fremstille en organometallisk forbindelse, isobutyllithium
, ved at reagere med lithium under anvendelse af petroleumsether som opløsningsmiddel.
Opløselighed Blandbar med vand, alkohol og
diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-36-0
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.566
MDL nummer MFCD00000954
InChI nøgle QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10554
IUPAC navn 1-chlor-2-methylpropan
SMIL CC(C)CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-methylpropane
Smeltepunkt -131°C
Tæthed 0.879
Kogepunkt 68°C to 69°C
Flammepunkt −7°C (19°F)
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.3975
Mængde 50 g
FN nummer UN1127
Beilstein 635650
Merck Index 14,5138
Synonym isobutyl chloride, propane, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-2-methyl-propane, isobutylchlorid, iso-c4h9cl, sjphadikup@, acmc-1akdy, propane,1-chloro-2-methyl, ksc491k9j, 1-chloro-2-methylpropane
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Formel vægt 92.57
Procent renhed 98%