missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
((1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)oxy)trimethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)oxy)trimethylsilane |
| CAS | 31557-15-0 |
| Molekylær formel | C7H17ClOSi |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17ClOSi/c1-7(2,6-8)9-10(3,4)5/h6H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(CCl)O[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | (1-chloro-2-methylpropan-2-yl)oxy-trimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.75 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?