Få mere at vide
((1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)oxy)trimethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)oxy)trimethylsilane |
| CAS | 31557-15-0 |
| Molekylær formel | C7H17ClOSi |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17ClOSi/c1-7(2,6-8)9-10(3,4)5/h6H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(CCl)O[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | (1-chloro-2-methylpropan-2-yl)oxy-trimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.75 |