Få mere at vide
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane, 97%
Artikelnummer. 11369155
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369155 5 g 5g
11379155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16430.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 421-78-3 | C2ClF4I | 262.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421-78-3
Molekylær formel C2ClF4I
Molekylvægt (g/mol) 262.37
MDL nummer MFCD00069092
InChI nøgle XNIBSTIKPHNKSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-iodotetrafluoroethane, 2-chlorotetrafluoroethyl iodide, acmc-1al8i, 1-iodo-2-chlorotetrafluoroethane, 1-iodo-2-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo-ethane, ethane,1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, 1-chloranyl-1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-iodanyl-ethane
PubChem CID 136268
IUPAC navn 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethane
SMIL C(C(F)(F)I)(F)(F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane
Kogepunkt 56°C
Brydningsindeks 1.392
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1699458
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 262.37
Procent renhed 97%