Få mere at vide
1-Klor-2-iodoethan, 96%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11322976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322976 25 g 25g
11302976 1 g 1g
11312976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10742.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 624-70-4 | C2H4ClI | 190,41 g/mol
1-Chloro-2-iodoethan anvendes som en mild elektrofil til jodering af metallerede arter, som i omdannelsen af en ortho-lithieret benzylether til det tilsvarende ortho-iodid. Det reagerer med 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinon og opnår 5-(2-chlorethoxy)-[1,4]naphthoquinonen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chloro-2-iodoethan anvendes som en mild elektrofil til iodering af metallerede arter, som i omdannelsen af en ortho-lithieret benzylether til det tilsvarende ortho-iodid. Det reagerer med 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinon og opnår 5-(2-chlorethoxy)-[1,4]naphthoquinonen.
Opløselighed
Opløselige uorganiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-70-4
Molekylær formel C2H4ClI
Molekylvægt (g/mol) 190.41
MDL nummer MFCD00041453
InChI nøgle JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
PubChem CID 136438
IUPAC navn 1-chlor-2-iodethan
SMIL ClCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-iodoethane
Tæthed 2.088
Kogepunkt 61 °C til 62 °C (30 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.566
Mængde 25 g
Beilstein 1730865
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselige uorganiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 190.41
Procent renhed 96%