Få mere at vide
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene |
| CAS | 118664-99-6 |
| Molekylær formel | C7H5ClFNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3 |
| SMIL | O=N(=O)C1=CC(Cl)=C(F)C=C1C |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.57 |
| Formel vægt | 189 |