Få mere at vide
1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Mikromol™
Beskrivelse
1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene |
| CAS | 42074-68-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H14 Cl2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Clotrimazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| SMIL | Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[chloro(diphenyl)methyl]benzene |
| Vis mere |