missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-2-(Alpha-chlorophenylmethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-(alpha-chlorophenylmethyl)benzene |
| CAS | 56961-47-8 |
| Molekylær formel | C13H10Cl2 |
| Mængde | 30 mg |
| Synonym | Chloro(o-chlorophenyl)phenylmethane, Chloro(2-chlorophenyl)phenylmethane, NSC 60815, alpha-(2-Chlorophenyl)benzyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| SMIL | ClC(c1ccccc1)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[chloro(phenyl)methyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.12 |
| Formel vægt | 236.016 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?