missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene, TRC

Artikelnummer. 30358891
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358891 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2934505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene
CAS 1662702-90-0
Molekylær formel C15 H15 Cl O
Mængde 5 mg
Synonym 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene is a useful chemical reagent. Impurity of Dapagliflozin (D185370).
InChI formel InChI=1S/C15H15ClO/c1-2-17-14-9-7-12(8-10-14)11-13-5-3-4-6-15(13)16/h3-10H,2,11H2,1H3
SMIL CCOc1ccc(Cc2ccccc2Cl)cc1
IUPAC navn 1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 246.732
Formel vægt 246.081
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.