missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene |
| CAS | 1662702-90-0 |
| Molekylær formel | C15 H15 Cl O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene is a useful chemical reagent. Impurity of Dapagliflozin (D185370). |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClO/c1-2-17-14-9-7-12(8-10-14)11-13-5-3-4-6-15(13)16/h3-10H,2,11H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccc(Cc2ccccc2Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.732 |
| Formel vægt | 246.081 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?