Få mere at vide
1-Klor-2,4-dinitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30349354
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30349354 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30349354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36586050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
CAS 97-00-7
Molekylær formel C6 H3 Cl N2 O4
Mængde 50 g
Synonym 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 1,3-Dinitro-4-chlorobenzene, 1-Chloro-2,4-nitrobenzene, 2,4-Dinitro-1-chlorobenzene, 2,4-Dinitrochlorobenzene, 2,4-Dinitrophenyl chloride, 2-Chloro-1,5-dinitrobenzene, 4-Chloro-1,3-dinitrobenzene, 6-Chloro-1,3-dinitrobenzene, CDNB, DNCB, Dinitrochlorobenzene, NSC 6292
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-chloro-2,4-dinitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 202.55
Formel vægt 201.9781