missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-D3 |
| CAS | 347840-12-4 |
| Molekylær formel | C6 D3 Cl N2 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4-d3, 6-chloro-3,5-dinitro- (9 CI), 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-d3, 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-3,5,6-d3, 6-Chloro-3,5-dinitrobenzene-1,2,4-d3, 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-chloro-2,3,5-trideuterio-4,6-dinitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.5705 |
| Formel vægt | 204.997 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?