Få mere at vide
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene- 13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene- 13C6 |
| CAS | 882513-65-7 |
| Molekylær formel | 13C6H3ClN2O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2,4-nitrobenzene- 13C6, 2,4-Dinitro-1-chlorobenzene- 13C6, 2,4-Dinitrochlorobenzene- 13C6, 2,4-Dinitrophenyl chloride- 13C6, 2-Chloro-1,5-dinitrobenzene- 13C6, 4-Chloro-1,3-dinitrobenzene- 13C6, 6-Chloro-1,3-dinitrobenzene- 13C6, Dinitrochlorobenzene- 13C6, 1,3-Dinitro-4-chlorobenzene- 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]([13cH]1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-chloro-2,4-dinitro(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.51 |
| Formel vægt | 207.9983 |