Få mere at vide
1-Chloro-2,2,2-trifluorethyldifluoromethylether, 97%
Artikelnummer. 11318386
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318386 5 g 5g
11328386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11318386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17315.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 26675-46-7 | C3H2ClF5O | 184,49 g/mol
1-chlor-2,2,2-trifluorethyldifluormethylether er et nyttigt opløsningsmiddel til at dispergere fluorerede materialer.
Kun til brug for forskning og udvikling. Må ikke anvendes i kliniske undersøgelser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26675-46-7
Molekylær formel C3H2ClF5O
Molekylvægt (g/mol) 184.49
MDL nummer MFCD00066609
InChI nøgle PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoflurane, forane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, forene, aerrane, isoflurano, isofluranum, isoflo, compound 469, 2-chloro-2-difluoromethoxy-1,1,1-trifluoroethane
PubChem CID 3763
ChEBI CHEBI:6015
IUPAC navn 2-chlor-2-(difluormethoxy)-1,1,1-trifluorethan
SMIL FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Farve Farveløs
Tæthed 1.496g/mL
Kogepunkt 48 °C til 49 °C
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks <1.3
Mængde 5 g
Beilstein 1852087
Merck Index 14,5175
Formel vægt 184.49
Procent renhed 97%