Få mere at vide
1-Chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane |
| CAS | 52995-76-3 |
| Molekylær formel | C7 H15 Cl O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15ClO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | COCCOCCOCCCl |
| IUPAC navn | 1-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]-2-methoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.645 |
| Formel vægt | 182.071 |