Få mere at vide
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440956 25 g 25g
15420956 1 g 1g
15430956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54247.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135540-11-3
Molekylær formel C9H16ClF6N2P
Molekylvægt (g/mol) 332.66
MDL nummer MFCD00191333
InChI nøgle NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2736652
IUPAC navn 1-[chloro(pyrrolidin-1-ium-1-ylidene)methyl]pyrrolidine;hexafluorophosphate
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 153°C to 156°C
Mængde 25 g
Beilstein 7898575
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 332.65
Procent renhed ≥98%
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.