Få mere at vide
1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420956 1 g 1g
15430956 5 g 5g
15440956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54247.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135540-11-3
Molekylær formel C9H16ClF6N2P
Molekylvægt (g/mol) 332.66
MDL nummer MFCD00191333
InChI nøgle NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2736652
IUPAC navn 1-[chloro(pyrrolidin-1-ium-1-ylidene)methyl]pyrrolidine;hexafluorophosphate
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 153°C to 156°C
Mængde 1 g
Beilstein 7898575
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 332.65
Procent renhed ≥98%