Få mere at vide
1-Chloro-1-desmethylpiperazinyl-bosutinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-1-desmethylpiperazinyl-bosutinib |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18Cl3N3O3/c1-28-18-9-17(14(23)7-15(18)24)27-21-12(10-25)11-26-16-8-20(30-5-3-4-22)19(29-2)6-13(16)21/h6-9,11H,3-5H2,1-2H3,(H,26,27) |