missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-klor-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one |
| CAS | 59457-26-0 |
| Molekylær formel | C7H4ClIO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H |
| SMIL | ClI1OC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-klor-1λ3,2-benziodoxol-3-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.46 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?