Få mere at vide
Thermo Scientific™ Patroner til Multidrop™ Pico 1& Pico 8 digitale dispensere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7164873 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 nL to 10 μL
11 pL til 20μ L (8-brønds patron), 1 nL til 200μ L (4-brønds patron)
11 pL til 20μ L, 1 nL til 200μ L
8 pL to 10 μL
Kanaler:
1
4
8
Model-:
1-channel 200 μL Cartridges
1-channel 20 μL Cartridges
4-channel 200 μL Standard Cartridges
8-channel 20 μL Standard Cartridges
Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Artikelnummer. 17961961
Brand: Thermo Scientific™ LTR0001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispensehead-patronerne tillader dispensering af en til otte væsker pr. kassette, fra 11 picoliter til 10 mikroliter små molekyler og biomolekyler i DMSO eller vandig opløsning
Godt valg til at dispensere picoliter til mikroliter volumener for en til otte forskellige typer væske på tværs af en hel tallerken eller kun en del af en tallerken.
  • Omkostningsbesparelse gennem analyseminiaturisering
  • Forbedret effektivitet og prøveintegritet
  • Kraftig, fleksibel og nem at bruge software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Digital dispenserpatron
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 11 pL til 20μ L, 1 nL til 200μ L
Til brug med (udstyr) Multidrop Pico 1 digital dispenser
Model- 1-channel 20 μL Cartridges
nr. pr. pakke Case of 30