Få mere at vide
Thermo Scientific™ Patroner til Multidrop™ Pico 1& Pico 8 digitale dispensere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Godt valg til at dispensere picoliter til mikroliter volumener for en til otte forskellige typer væske på tværs af en hel tallerken eller kun en del af en tallerken.
Features:
- Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
- Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
- Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
- Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Digital Dispenser Cartridge |
| Kanaler | 4 |
| Volumen (metrisk) | 1 nl til 10 μl |
| Til brug med (udstyr) | Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser |
| Model- | Patroner uden overfladeaktive stoffer, 4-kanals 200 μl |
| nr. pr. pakke | Case of 20 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?