Få mere at vide
Thermo Scientific™ Patroner til Multidrop™ Pico 1& Pico 8 digitale dispensere
Artikelnummer. 31722820 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 nl til 10 μl
11 pL til 20μ L (8-brønds patron), 1 nL til 200μ L (4-brønds patron)
11 pL til 20μ L, 1 nL til 200μ L
8 pL til 10 μl
Kanaler:
1
4
8
Model-:
1-kanal 20 μl-patroner
1-kanals 200 μl-patroner
4-kanals 200 μl Standardpatroner
8-kanals 20 μl Standardpatroner
Patroner uden overfladeaktive stoffer, 4-kanals 200 μl
Patroner uden overfladeaktive stoffer, 8-kanaler 20 μl
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Kanaler Model-
31722820 1 nl til 10 μl 4 Patroner uden overfladeaktive stoffer, 4-kanals 200 μl
17961961 11 pL til 20μ L, 1 nL til 200μ L 1 1-kanal 20 μl-patroner
17971961 11 pL til 20μ L, 1 nL til 200μ L 1 1-kanals 200 μl-patroner
16643853 11 pL til 20μ L (8-brønds patron), 1 nL til 200μ L (4-brønds patron) 4 4-kanals 200 μl Standardpatroner
17991961 11 pL til 20μ L (8-brønds patron), 1 nL til 200μ L (4-brønds patron) 4 4-kanals 200 μl Standardpatroner
16653853 11 pL til 20μ L (8-brønds patron), 1 nL til 200μ L (4-brønds patron) 8 8-kanals 20 μl Standardpatroner
17981961 11 pL til 20μ L (8-brønds patron), 1 nL til 200μ L (4-brønds patron) 8 8-kanals 20 μl Standardpatroner
31337545 1 nl til 10 μl 4 Patroner uden overfladeaktive stoffer, 4-kanals 200 μl
31722822 8 pL til 10 μl 8 Patroner uden overfladeaktive stoffer, 8-kanaler 20 μl
31337544 8 pL til 10 μl 8 Patroner uden overfladeaktive stoffer, 8-kanaler 20 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31722820 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LTR0005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dispensehead-patronerne tillader dispensering af en til otte væsker pr. kassette, fra 11 picoliter til 10 mikroliter små molekyler og biomolekyler i DMSO eller vandig opløsning
Godt valg til at dispensere picoliter til mikroliter volumener for en til otte forskellige typer væske på tværs af en hel tallerken eller kun en del af en tallerken.
Features:
  • Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
  • Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
  • Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
  • Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Digital Dispenser Cartridge
Kanaler 4
Volumen (metrisk) 1 nl til 10 μl
Til brug med (udstyr) Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Model- Patroner uden overfladeaktive stoffer, 4-kanals 200 μl
nr. pr. pakke Case of 20
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.